Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory spoons
Laboratory spoons
180 mm, 55×38 mm
Katalogové číslo 231-1213
Dodavatel:   BOCHEM
Laboratory spoons
Katalogové číslo 231-1213
Dodavatel:  BOCHEM
Laboratory spoons
Laboratory spoons
180 mm, 55×38 mm
Přejít na:
Price
128,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Manual scoops for collecting or measuring powders, pastes or granulates.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Robust design
Specifikace
  • Délka:
    180 mm
  • Velikost lžíce:
    55×38 mm
  • Cat. No.:
    231-1213