Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacist spoons
Pharmacist spoons
Standard spoon, 150 mm, 20×10 mm
Katalogové číslo BOCH3385
Dodavatel:   BOCHEM
Pharmacist spoons
Katalogové číslo BOCH3385
Dodavatel:  BOCHEM
Pharmacist spoons
Pharmacist spoons
Standard spoon, 150 mm, 20×10 mm
Přejít na:
Price
72,80 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoons for a wide range of uses.
  • Narrow shape with extra long, flat handle
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean
Specifikace
  • Popis:
    Standard spoon
  • Délka:
    150 mm
  • Velikost lžíce:
    20×10 mm