Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 40 mm, 5 mm, 7×5 mm
Katalogové číslo 231-1353
Dodavatel:   BOCHEM
Double spatulas, micro
Katalogové číslo 231-1353
Dodavatel:  BOCHEM
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 40 mm, 5 mm, 7×5 mm
Přejít na:
Price
124,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Double spatulas for a wide range of uses.
  • One end with micro spoon or scoop and one end with micro spatula
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean
Documents
Specifikace
  • Délka:
    150 mm
  • Šířka čepele:
    5 mm
  • Velikost lžíce:
    7×5 mm
  • Délka čepele:
    40 mm