Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas
Spoon spatulas
130 mm, 10×5 mm
Katalogové číslo 231-1050
Dodavatel:   BOCHEM
Spoon spatulas
Katalogové číslo 231-1050
Dodavatel:  BOCHEM
Spoon spatulas
Spoon spatulas
130 mm, 10×5 mm
Přejít na:
Price
52,70 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel. Universal spoon spatula designed for a wide range of uses.
  • One end is shaped like a spoon and the other end like a spatula
  • With rounded handle
  • High thermal resistance, autoclavable
  • Excellent resistance to chemicals
  • Quick and easy to clean
Documents
Specifikace
  • Délka:
    130 mm
  • Velikost lžíce:
    10×5 mm