Double spatulas
05, 250 mm, 60 mm, 11 mm
Katalogové číslo BOCH3114
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Specifikace
- Délka:250 mm
- Sekvence:05
- Šířka čepele:11 mm
- Délka čepele:60 mm