Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
Double spatulas
04, 210 mm, 55 mm, 11 mm
Katalogové číslo 231-0238
Dodavatel:   BOCHEM
Double spatulas
Katalogové číslo 231-0238
Dodavatel:  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
04, 210 mm, 55 mm, 11 mm
Přejít na:
Price
1 220,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Specifikace
  • Délka:
    210 mm
  • Sekvence:
    04
  • Šířka čepele:
    11 mm
  • Délka čepele:
    55 mm