Double spatulas
03, 185 mm, 50 mm, 9 mm
Katalogové číslo BOCH3112
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Specifikace
- Délka:185 mm
- Sekvence:03
- Šířka čepele:9 mm
- Délka čepele:50 mm