Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
02, 150 mm, 45 mm, 9 mm
  BOCH3111
 :   BOCHEM
Double spatulas
  BOCH3111
 :  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
02, 150 mm, 45 mm, 9 mm
1 140,00 Kč
1 * 1 KS
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    02
  • Šířka čepele:
    9 mm
  • Délka čepele:
    45 mm