Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
Double spatulas
13, 400 mm, 100 mm, 16 mm
Katalogové číslo 231-1038
Dodavatel:   BOCHEM
Double spatulas
Katalogové číslo 231-1038
Dodavatel:  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
13, 400 mm, 100 mm, 16 mm
Přejít na:
Price
220,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spatula for a wide range of uses.
  • Round handle, one flat and one rounded end
  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
Specifikace
  • Délka:
    400 mm
  • Sekvence:
    13
  • Šířka čepele:
    16 mm
  • Délka čepele:
    100 mm