Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
Double spatulas
05, 185 mm, 50 mm, 9 mm
Katalogové číslo 231-1034
Dodavatel:   BOCHEM
Double spatulas
Katalogové číslo 231-1034
Dodavatel:  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
05, 185 mm, 50 mm, 9 mm
Přejít na:
Price
68,50 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spatula for a wide range of uses.
  • Round handle, one flat and one rounded end
  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
Specifikace
  • Délka:
    185 mm
  • Sekvence:
    05
  • Šířka čepele:
    9 mm
  • Délka čepele:
    50 mm