Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro double spatulas
03, 150 mm, 50 mm, 8 mm
Katalogové číslo 231-1278
Dodavatel:   BOCHEM
Micro double spatulas
Katalogové číslo 231-1278
Dodavatel:  BOCHEM
Micro double spatulas
Micro double spatulas
03, 150 mm, 50 mm, 8 mm
Přejít na:
Price
1 050,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Nickel. Multipurpose spatulas for a wide range of uses.
  • With round handle, one flat and one rounded end
  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
Specifikace
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    03
  • Šířka čepele:
    8 mm
  • Délka čepele:
    50 mm