Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
Bent, sharp, 145 mm
Katalogové číslo 232-0020
Dodavatel:   BOCHEM
Forceps with guide pin
Katalogové číslo 232-0020
Dodavatel:  BOCHEM
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
Bent, sharp, 145 mm
Přejít na:
Price
879,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel, with PTFE coating.
  • Bent, with guide pin
  • Smooth, coated surface to prevent contamination and facilitate cleaning
Specifikace
  • Type:
    Bent, sharp
  • Délka:
    145 mm