Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
Bent, sharp, 130 mm
Katalogové číslo 232-0019
Dodavatel:   BOCHEM
Forceps with guide pin
Katalogové číslo 232-0019
Dodavatel:  BOCHEM
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
Bent, sharp, 130 mm
Přejít na:
Price
854,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel, with PTFE coating.
  • Bent, with guide pin
  • Smooth, coated surface to prevent contamination and facilitate cleaning
Specifikace
  • Type:
    Bent, sharp
  • Délka:
    130 mm