Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
Sharp, straight, 115 mm
Katalogové číslo 232-0016
Dodavatel:   BOCHEM
Forceps with guide pin
Katalogové číslo 232-0016
Dodavatel:  BOCHEM
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
Sharp, straight, 115 mm
Přejít na:
Price
839,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coating.
  • Anti-magnetic
  • Very good chemical and thermal resistance
  • Smooth surface prevents contamination and facilitates cleaning
Specifikace
  • Type:
    Sharp, straight
  • Délka:
    115 mm