Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Blunt, 115 mm
Katalogové číslo 232-0013
Dodavatel:   BOCHEM
Forceps
Katalogové číslo 232-0013
Dodavatel:  BOCHEM
Forceps
Forceps
Blunt, 115 mm
Přejít na:
Price
839,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coating.
  • Anti-magnetic
  • Very high chemical and thermal resistance
  • Smooth surface prevents any contamination and makes cleaning easier
Specifikace
  • Type:
    Blunt
  • Délka:
    115 mm