Orders LinkContactUsLinkComponent
Hoffmann pinch cocks
Hoffmann pinch cocks
06, 38 mm
Katalogové číslo 229-0069
Dodavatel:   BOCHEM
Hoffmann pinch cocks
Katalogové číslo 229-0069
Dodavatel:  BOCHEM
Hoffmann pinch cocks
Hoffmann pinch cocks
06, 38 mm
Přejít na:
Price
208,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Nickel-plated brass, with flap.
Documents
Specifikace
  • Sekvence:
    06
  • Šířka proužku:
    38 mm