Orders LinkContactUsLinkComponent
Cork borers
Cork borers
Cork borers (18), 5 − 26 mm
Katalogové číslo 217-0706
Dodavatel:   BOCHEM
Cork borers
Katalogové číslo 217-0706
Dodavatel:  BOCHEM
Cork borers
Cork borers
Cork borers (18), 5 − 26 mm
Přejít na:
Price
10 790,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Cork borers made of hard coated nickel-plated brass.
Informace o dodávce: Include a cleaning needle.
Specifikace
  • Ø:
    5 − 26 mm
  • Popis:
    Cork borers (18)