Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting needles
Lancet, 140 mm
Katalogové číslo 233-0071
Dodavatel:   BOCHEM
Dissecting needles
Katalogové číslo 233-0071
Dodavatel:  BOCHEM
Dissecting needles
Dissecting needles
Lancet, 140 mm
Přejít na:
Price
95,20 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dissecting needles made of stainless steel, with plastic handle.
Specifikace
  • Tvar:
    Lancet
  • Délka:
    140 mm