Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting needles
Preparation needle, Bent, 140 mm
Katalogové číslo 233-0103
Dodavatel:   BOCHEM
Dissecting needles
Katalogové číslo 233-0103
Dodavatel:  BOCHEM
Dissecting needles
Dissecting needles
Preparation needle, Bent, 140 mm
Přejít na:
Price
72,20 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dissecting needles made of stainless steel, with plastic handle.
Specifikace
  • Tvar:
    Bent
  • Popis:
    Preparation needle
  • Délka:
    140 mm