Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, sharp
Forceps, sharp
Sharp/bent, 115 mm
Katalogové číslo 232-0184
Dodavatel:   BOCHEM
Forceps, sharp
Katalogové číslo 232-0184
Dodavatel:  BOCHEM
Forceps, sharp
Forceps, sharp
Sharp/bent, 115 mm
Přejít na:
Price
132,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, antimagnetic, bent.
Specifikace
  • Type:
    Sharp/bent
  • Délka:
    115 mm