Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, blunt
Forceps, blunt
Stainless steel forceps, straigt, blunt, 145 mm
Katalogové číslo BOCH1003
Dodavatel:   BOCHEM
Forceps, blunt
Katalogové číslo BOCH1003
Dodavatel:  BOCHEM
Forceps, blunt
Forceps, blunt
Stainless steel forceps, straigt, blunt, 145 mm
Přejít na:
Price
127,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀.
Specifikace
  • Popis:
    Stainless steel forceps, straigt, blunt
  • Délka:
    145 mm