Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, cylindrical, conical
Flasks, cylindrical, conical
03, 250 ml, 130 mm, 34 mm
Katalogové číslo 214-0093
Dodavatel:   SciLabware
Flasks, cylindrical, conical
Katalogové číslo 214-0093
Dodavatel:  SciLabware
Flasks, cylindrical, conical
Flasks, cylindrical, conical
03, 250 ml, 130 mm, 34 mm
Přejít na:
Price
38 820,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Good thermal resistance
  • With labelling area
Ideal for fermentation and culture applications.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    34 mm
  • Kapacita:
    250 ml
  • Výška:
    130 mm
  • Sekvence:
    03