Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, cylindrical, conical
Flasks, cylindrical, conical
02, 125 ml, 97 mm, 30 mm
Katalogové číslo 214-0092
Dodavatel:   SciLabware
Flasks, cylindrical, conical
Katalogové číslo 214-0092
Dodavatel:  SciLabware
Flasks, cylindrical, conical
Flasks, cylindrical, conical
02, 125 ml, 97 mm, 30 mm
Přejít na:
Price
598,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Good thermal resistance
  • With labelling area
Ideal for fermentation and culture applications.
Specifikace
  • Kapacita:
    125 ml
  • Výška:
    97 mm
  • Sekvence:
    02
  • Hrdlo rozš. Ø:
    30 mm