Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan ∼95% for HPLC
n-Hexan ∼95% for HPLC
5037, Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo ACRO268360010
Hořlavý
Dráždivý
Zdraví
Životní prostředí
n-Hexan ∼95% for HPLC
Katalogové číslo ACRO268360010
Číslo CAS:  92112-69-1
n-Hexan ∼95% for HPLC
n-Hexan ∼95% for HPLC
5037, Glass bottle, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  92112-69-1
Price
3 940,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • Číslo CAS:92112-69-1
  • Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL číslo:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18
  • Merck Index:13,04712
  • Bod varu:69 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–95 °C
  • Hustota:0,659 g/cm³
  • Bod vzplanutí:–22 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:1208
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-777-6
Documents
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.01 %
  • UV:
    at 200 nm A: ≤0.70
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0002 %
  • Acidity:
    ≤0.00015 meq/g
  • Filtered to 0.2 micrometer:
    Filtered
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037