Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
Potassium dihydrogen phosphate and di-Sodium hydrogen phosphate in aqueous solution, 7,00, ±0,02, Fosfát, Plastic bottle, 1 L
Katalogové číslo ACRO258590010
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
Katalogové číslo ACRO258590010
Číslo CAS:  
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
Potassium dihydrogen phosphate and di-Sodium hydrogen phosphate in aqueous solution, 7,00, ±0,02, Fosfát, Plastic bottle, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 040,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Typ pH pufru:
    Fosfát
  • Bal.:
    1 L
  • Popis:
    Potassium dihydrogen phosphate and di-Sodium hydrogen phosphate in aqueous solution
  • Přesnost pH:
    ±0,02
  • Hodnota pH:
    7,00
  • Cat. No.:
    ACRO258590010
  • Koncentrace:
    3.54 g potassium dihydrogen phosphate and 14.7 g i-sodium hydrogen phosphate per litre
  • Vzhled:
    Clear colourless solution
Specifikace