Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solution pH 4, citrate buffer
02, 4,00, ±0,02, Citrát, Bezbarvá, Plastic bottle, 1 L
  ACRO258580010
Buffer solution pH 4, citrate buffer
  ACRO258580010
 :  
Buffer solution pH 4, citrate buffer
02, 4,00, ±0,02, Citrát, Bezbarvá, Plastic bottle, 1 L
 :  
2 050,00 Kč
1 * 1 L
Documents
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Typ pH pufru:
    Citrát
  • Bal.:
    1 L
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    02
  • Přesnost pH:
    ±0,02
  • Hodnota pH:
    4,00