Digoxin 95%
3047, Glass bottle, 1 g
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
- Číslo CAS:20830-75-5
- Vzorec:C₄₁H₆₄O₁₄
- MDL číslo:MFCD00003674
- Molecular Weight:780.95 g/mol
- Bod tání:248…250 °C (rozkl.)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:244-068-1
- UN:3462
- ADR:6.1,II
Documents
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White to off-white Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1 % (500 mg) (vacuum)
- Sulfated ash:≤0.1 %
- HPLC:≥94 % (on dried substance)
- Specific optical rotation:+10° to +13° (20°C, 589 nm) (c=2, anhydr. pyridine) (on dried substance)
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047