Orders LinkContactUsLinkComponent
Sieves
Sieves
10, Stainless steel sieve, 3,00 mm, Síto MF 3.0
Katalogové číslo 412-1135
Dodavatel:   IKA
Sieves
Katalogové číslo 412-1135
Dodavatel:  IKA
Sieves
Sieves
10, Stainless steel sieve, 3,00 mm, Síto MF 3.0
Přejít na:
Price
9 990,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Specifikace
  • Type:
    Síto MF 3.0
  • Popis:
    Stainless steel sieve, 3,00 mm
  • Sekvence:
    10