Orders LinkContactUsLinkComponent
Sieves
Sieves
07, Stainless steel sieve, 0,50 mm, Síto MF 0.5
Katalogové číslo 412-1133
Dodavatel:   IKA
Sieves
Katalogové číslo 412-1133
Dodavatel:  IKA
Sieves
Sieves
07, Stainless steel sieve, 0,50 mm, Síto MF 0.5
Přejít na:
Price
11 060,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Specifikace
  • Type:
    Síto MF 0.5
  • Popis:
    Stainless steel sieve, 0,50 mm
  • Sekvence:
    07