Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
02, Mlecí nádobka 250ml, Pro použití se dvojitým nožem 431-2113 Polykarbonát se vstupem z nerezové oceli Nevhodné pro použití s kapalným dusíkem
Katalogové číslo 412-1112
Dodavatel:   IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Katalogové číslo 412-1112
Dodavatel:  IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
02, Mlecí nádobka 250ml, Pro použití se dvojitým nožem 431-2113 Polykarbonát se vstupem z nerezové oceli Nevhodné pro použití s kapalným dusíkem
Přejít na:
Price
19 910,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Mlecí nádobka 250ml
  • Sekvence:
    02
  • Určeno pro:
    Pro použití se dvojitým nožem 431-2113 Polykarbonát se vstupem z nerezové oceli Nevhodné pro použití s kapalným dusíkem