Orders LinkContactUsLinkComponent
Mlýnek mikrojemný, MF 10 basic
05, Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6, MF 10.2, Crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6. Maximum 10 mm granules
Katalogové číslo 412-1132
Dodavatel:   IKA
Mlýnek mikrojemný, MF 10 basic
Katalogové číslo 412-1132
Dodavatel:  IKA
Mlýnek mikrojemný, MF 10 basic
Mlýnek mikrojemný, MF 10 basic
05, Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6, MF 10.2, Crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6. Maximum 10 mm granules
Price
106 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Kontinuálně pracující univerzální mlýn s výkonným pohonem. Při použití mlecí hlavy zpracovávaný materiál prochází vyměnitelným sítem z nerezové oceli. Mletý materiál lze shromáždit pomocí nádoby se standardním zábrusem NZ 29.
  • snadno čistitelná pracovní plocha z nerezové oceli
  • Výběr ze dvou různých hlav, které lze použít s pohonem
  • hlavy lze snadno vyměnit
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
 : Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 22
 : Dodáváme bez mlecích hlav a sít objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.
 : * V závislosti na materiálu
Specifikace
  • Popis:
    Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6
  • Sekvence:
    05
  • Typ:
    MF 10.2
  • Určeno pro:
    Crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6. Maximum 10 mm granules
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Type
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel sieve, 2,00 mm
    Stainless steel sieve, 2,00 mm
    412-1138
    09
    Síto MF 2.0
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 10 360,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Type
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel sieve, 3,00 mm
    Stainless steel sieve, 3,00 mm
    412-1135
    10
    Síto MF 3.0
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 9 990,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Type
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel sieve, 1,00 mm
    Stainless steel sieve, 1,00 mm
    412-1136
    08
    Síto MF 1.0
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 10 690,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Type
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel sieve, 0,25 mm
    Stainless steel sieve, 0,25 mm
    412-1137
    06
    Síto MF 0.25
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 14 710,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Type
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel sieve, 0,50 mm
    Stainless steel sieve, 0,50 mm
    412-1133
    07
    Síto MF 0.5
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 11 060,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6
    Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6
    412-1132
    05
    MF 10.2
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 106 560,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Type
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel sieve, 4,00 mm
    Stainless steel sieve, 4,00 mm
    IKAA2939600
    11
    Síto MF 4.0
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 9 610,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight
    Stainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight
    412-1131
    04
    MF 10.1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 116 970,00 Kč