Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Plugged, tip ∼120 mm long, 2,0 ml, 230 mm, 250/sleeve, 4 sleeves/case
Katalogové číslo HIRS9260201
Dodavatel:   HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
Katalogové číslo HIRS9260201
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Plugged, tip ∼120 mm long, 2,0 ml, 230 mm, 250/sleeve, 4 sleeves/case
Přejít na:
Price
2 820,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
  • With or without cotton plug
  • Short or long form
 : According to ISO 7712.
Documents
Specifikace
  • Balené:
    250/sleeve, 4 sleeves/case
  • Kapacita:
    2,0 ml
  • Popis:
    Plugged, tip ∼120 mm long
  • Délka:
    230 mm