Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
28, 70 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
Katalogové číslo HIRS9202370
Dodavatel:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Katalogové číslo HIRS9202370
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries
28, 70 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
Přejít na:
Price
2 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    2,35 mm
  • Ø vnitř.:
    1,55 mm
  • Délka:
    70 mm
  • Sekvence:
    28