Transfer capillaries
32, 100 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
Katalogové číslo HIRS9202310
Dodavatel: HIRSCHMANN
Přejít na:
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifikace
- Ø vněj.:2,35 mm
- Ø vnitř.:1,55 mm
- Délka:100 mm
- Sekvence:32