Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
Transfer capillaries
23, 80 mm, 1,75 mm, 1,30 mm
Katalogové číslo HIRS9201780
Dodavatel:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Katalogové číslo HIRS9201780
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries
23, 80 mm, 1,75 mm, 1,30 mm
Přejít na:
Price
2 340,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    1,75 mm
  • Ø vnitř.:
    1,30 mm
  • Délka:
    80 mm
  • Sekvence:
    23