Transfer capillaries
18, 80 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
Katalogové číslo HIRS9201580
Dodavatel: HIRSCHMANN
Přejít na:
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifikace
- Ø vněj.:1,55 mm
- Ø vnitř.:1,15 mm
- Délka:80 mm
- Sekvence:18