Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
Transfer capillaries
16, 70 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
Katalogové číslo HIRS9201570
Dodavatel:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Katalogové číslo HIRS9201570
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries
16, 70 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
Přejít na:
Price
1 650,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    1,55 mm
  • Ø vnitř.:
    1,15 mm
  • Délka:
    70 mm
  • Sekvence:
    16