Transfer capillaries
11, 80 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Katalogové číslo HIRS9201380
Dodavatel: HIRSCHMANN
Přejít na:
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifikace
- Ø vněj.:1,35 mm
- Ø vnitř.:0,95 mm
- Délka:80 mm
- Sekvence:11
Clear glass, both end open.