Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
Transfer capillaries
10, 75 mm, 1,35 mm, 0,95
Katalogové číslo HIRS9201375
Dodavatel:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Katalogové číslo HIRS9201375
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries
10, 75 mm, 1,35 mm, 0,95
Přejít na:
Price
1 610,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    1,35 mm
  • Ø vnitř.:
    0,95
  • Délka:
    75 mm
  • Sekvence:
    10