Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
Transfer capillaries
14, 120 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Katalogové číslo HIRS9201312
Dodavatel:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Katalogové číslo HIRS9201312
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries
14, 120 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Přejít na:
Price
2 190,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    1,35 mm
  • Ø vnitř.:
    0,95 mm
  • Délka:
    120 mm
  • Sekvence:
    14