Transfer capillaries
04, 90 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Katalogové číslo HIRS9201090
Dodavatel: HIRSCHMANN
Přejít na:
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifikace
- Ø vněj.:1,00 mm
- Ø vnitř.:0,80 mm
- Délka:90 mm
- Sekvence:04