Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
01, 70 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Katalogové číslo HIRS9201070
Dodavatel:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Katalogové číslo HIRS9201070
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries
01, 70 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Přejít na:
Price
2 290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    1,00 mm
  • Ø vnitř.:
    0,80 mm
  • Délka:
    70 mm
  • Sekvence:
    01