Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
Transfer capillaries
05, 100 mm, 1,00 mm, 0,80
Katalogové číslo 612-2804
Dodavatel:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Katalogové číslo 612-2804
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries
05, 100 mm, 1,00 mm, 0,80
Přejít na:
Price
2 660,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    1,00 mm
  • Ø vnitř.:
    0,80
  • Délka:
    100 mm
  • Sekvence:
    05