Micro capillaries, disposable, minicaps
01, Sodium-heparinised minicaps, 1 µl, 30 - 32 mm
Katalogové číslo 720-2835
Dodavatel: HIRSCHMANN
Přejít na:
Product Details & Documents
Disposable capillary pipettes with the end-to-end system. With genuine Schott DURAN® glass. Accuracy ±≤0,5%, CV ±≤1%. With batch number on the package.
- Correct filling of the capillary
- Conformity certified, according to the German 'Eichordnung' certification
- Colour-coded vial cap with capillary dispenser
- Safe packaging for protection during transportation
Balení: 100 minicaps packed in a glass vial with dispenser cap. 10 vials plus a pipetting device are packed into a outer carton.
Specifikace
- Popis:Sodium-heparinised minicaps, 1 µl
- Délka:30 - 32 mm
- Sekvence:01
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



