Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class B
Volumetric flasks, class B
500 ml, 19/26, 270 mm
Katalogové číslo HIRS7550190
Dodavatel:   HIRSCHMANN
Volumetric flasks, class B
Katalogové číslo HIRS7550190
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Volumetric flasks, class B
Volumetric flasks, class B
500 ml, 19/26, 270 mm
Přejít na:
Price
1 060,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
PP, translucent, with PP NS-stopper.
Specifikace
  • NZ:
    19/26
  • Kapacita:
    500 ml
  • Výška:
    270 mm