Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class B
Volumetric flasks, class B
25 ml, 10/19, 115 mm
Katalogové číslo HIRS7550170
Dodavatel:   HIRSCHMANN
Volumetric flasks, class B
Katalogové číslo HIRS7550170
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Volumetric flasks, class B
Volumetric flasks, class B
25 ml, 10/19, 115 mm
Přejít na:
Price
602,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
PP, translucent, with PP NS-stopper.
Specifikace
  • NZ:
    10/19
  • Kapacita:
    25 ml
  • Výška:
    115 mm