Orders LinkContactUsLinkComponent
Overhead stirrer tools, propeller-type impellers
Overhead stirrer tools, propeller-type impellers
04, Propeller stirrer, three-bladed, ringed, 66 mm, 8 mm, 400 mm, 2000 min-1
Katalogové číslo 441-1232
Overhead stirrer tools, propeller-type impellers
Katalogové číslo 441-1232
Overhead stirrer tools, propeller-type impellers
Overhead stirrer tools, propeller-type impellers
04, Propeller stirrer, three-bladed, ringed, 66 mm, 8 mm, 400 mm, 2000 min-1
Přejít na:
Price
5 330,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made from stainless steel.
  • For suspensions and homogenisation
  • Ideal for stirring liquids with medium to high viscosity
  • Create axial flow
Specifikace
  • Popis:
    Propeller stirrer, three-bladed, ringed
  • Sekvence:
    04
  • Max. otáčky:
    2000 min-1
  • Ø hřídele:
    8 mm
  • Délka hřídele:
    400 mm
  • Ø míchadla:
    66 mm