Micro pipettes, disposable, with ring mark
01, 1/2/3/4/5 µl, Bílá, Five marks
Katalogové číslo HECH40555003
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Katalogové číslo HECH40555003
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Disposable micro pipettes with ring mark.
- Calibrated to contain 'In'
- Colour-coded
Certifications: DIN ISO 7550
Specifikace
- Barevný kód:Bílá
- Type:Five marks
- Kapacita:1/2/3/4/5 µl
- Sekvence:01