Micro pipettes, disposable, with ring mark
05, 100 µl, Modrá, One mark
Katalogové číslo HECH40555027
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Katalogové číslo HECH40555027
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Disposable micro pipettes with ring mark.
- Calibrated to contain 'In'
- Colour-coded
: DIN ISO 7550
Specifikace
- Barevný kód:Modrá
- Type:One mark
- Kapacita:100 µl
- Sekvence:05