Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes without rim
Test tubes without rim
1, 35 mm, 6 mm, 1 mm
Katalogové číslo 212-1700
Test tubes without rim
Katalogové číslo 212-1700
Test tubes without rim
Test tubes without rim
1, 35 mm, 6 mm, 1 mm
Přejít na:
Price
255,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
AR-Glas® (soda-lime glass).
  • Heavy wall (212-1700 suitable as Durham-Tube)
  • Good chemical and physical properties
  • Can also be used as disposable test tubes
Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    6 mm
  • Tloušťka stěny:
    1 mm
  • Délka:
    35 mm
  • Sekvence:
    1